Bis(2-metoxietyl)eter stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
8.02934.0250EA 401 SEK
8.02934.0250 8.02934.1000 8.02934.2500
Bis(2-metoxietyl)eter stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Bis(2-metoxietyl)eter
Formel: C₆H₁₄O₃
Kokpunkt: 162 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –64 °C
Densitet: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008503
CAS nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -64 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 155 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4097 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 17.4 %(V)
Density 0.944 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 190 °C
Evaporation number 90
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid