Bis(2-butoxyethyl)ether zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Diethylene glycol dibutyl ether, 2,2-Dibutoxyethyl ether
MQ200
8.02933.0250 8.02933.1000
8.02933.0250EA 469 SEK
8.02933.0250 8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether zS, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₆O₃
MW: 218.34 g/mol
Kokpunkt: 256
Smältpunkt: –60 °C
Densitet: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009459
CAS nummer: 112-73-2
EINECS: 204-001-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -60 °C
Molar Mass 218.33 g/mol
Boiling Point 254 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C