Formaldehyde diethyl acetal stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ethylal, Diethoxymethane
Stabilization: Stabilised med BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14549.0250 8.14549.1000
8.14549.0250EA 486 SEK
8.14549.0250 8.14549.1000
Formaldehyde diethyl acetal stabilised för syntes, Sigma-Aldrich®
Formaldehyde diethyl acetal
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Kokpunkt: 88
Smältpunkt: –66 °C
Densitet: 0.8319 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –6 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009246
CAS nummer: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 91 g/l (18 °C)
Melting Point -66 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 70 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C