Dietylenglykol för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2,2'-Oxietanol
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9999 8.03131.9025
8.03131.1000EA 365 SEK
8.03131.1000 8.03131.5000 8.03131.9999 8.03131.9025
Dietylenglykol för syntes
Dietylenglykol
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokpunkt: 245 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 123 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=a902a5e67a53515f14e155454b08dc612d0e9a56&prid=web&clid=SAPDAM