Diisopropylamin ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
8.03646.0100EA 276 SEK
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500 8.03646.9020 8.03646.0010
Diisopropylamin ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Kokpunkt: 83…84 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 70 °C
Densitet: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –13,45 °C (DIN 51755 Part 1)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008862
CAS nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03219
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test