Dipropylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
8.03548.0100EA 355 SEK
8.03548.0100 8.03548.0500 8.03548.1000 8.03548.9020
Dipropylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Kokpunkt: 109,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –63 °C
Densitet: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 7 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009362
CAS nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,03406
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 35 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 101.19 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 38 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.4049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.3 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
pH (1 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 260 °C