Dibutylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03222.0100 8.03222.1000 8.03222.9040 8.03222.2500
8.03222.0100EA 260 SEK
8.03222.0100 8.03222.1000 8.03222.9040 8.03222.2500
Dibutylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kokpunkt: 159 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –62 °C
Densitet: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009429
CAS nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=be9c00bb6186e4e28aafc2f7a0cb07b8f56f855d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4.05 g/l (25 °C)
Melting Point -62 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 160 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.3 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.4168 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.6 - 6.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
pH 11.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 260 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material