Dietylamin 99.5%, extra pure, omdestillerad
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 1450 SEK
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Dietylamin 99.5%, extra pure, omdestillerad
Dietylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
MW: 73,14 g/mol
Kokpunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,71 g/cm³
Flampunkt: –23 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009032
CAS nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=f94e0ed54932c1e8c50dc70e28876b7074669bba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %