1,3-Diaminopropan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
8.08272.0100EA 373 SEK
8.08272.0100 8.08272.0500 8.08272.7500 8.08272.9045
1,3-Diaminopropan för syntes, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropane
Formel: C₃H₁₀N₂
Kokpunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –12 °C
Densitet: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008228
CAS nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),I
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 137 - 140 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.4575 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 15.2 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C