Etylendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,2-Diaminoetan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
8.00947.0100EA 422 SEK
8.00947.0100 8.00947.0500 8.00947.1000 8.00947.2500 8.00947.9051 8.00947.4500 8.00947.9180
Etylendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Etylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kokpunkt: 117 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 8,5 °C
Densitet: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008204
CAS nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=097c7cd648d063d5bd4dd351e0c46efe3f7396d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material