3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00423.0005
8.00423.0250
8.00423.9025
8.00423.0005EA
204
SEK
8.00423.0005
8.00423.0250
8.00423.9025
3-Aminopropan-1-ol ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel:
C₃H₉NO Kokpunkt: 187 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 11 °C Densitet: 0,982 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 101 °C |
MDL Number:
MFCD00008223 CAS nummer: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.986 - 0.988 |
Water (K. F.) | ≤ 0.30 % |
Identity (IR) | passes test |