Etanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fara
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
1.37044.2500EA 4350 SEK
1.37044.2500 1.37044.9025 1.37044.9180 1.37044.0100
Etanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Etanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Kokpunkt: 171 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008183
CAS nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM