N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin 99% för biokemi, för elektrofores
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
420580050 420580500 420581000 420585000 420580025
ACRO420580050EA 475 SEK
ACRO420580050 ACRO420580500 ACRO420581000 ACRO420585000 ACRO420580025
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin 99% för biokemi, för elektrofores
N,N,N',N'-Tetrametyletylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kokpunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –55 °C
Densitet: 0,77 g/cm³
Flampunkt: 17 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Solubility (10 % in water) Clear and no haze
GC ≥98.5 %