2-Aminoetyldimetylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03779.0100 8.03779.9022
8.03779.0100EA 818 SEK
8.03779.0100 8.03779.9022
2-Aminoetyldimetylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Aminoetyldimetylamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Kokpunkt: ∼106 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –70 °C
Densitet: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 12 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008175
CAS nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 107 - 109 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 12.5 °C
Explosion Limit 1.3 - 10.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C