Trietanolamin ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
28744.293EA 1100 SEK
28744.293 28744.362
Trietanolamin ≥97%, GPR RECTAPUR®
Trietanolamin
Formel: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Kokpunkt: 335,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 21,6 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 179 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002855
CAS nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=53d40d0e56c8683dfbafebfbeba65d9447c1bb55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %