Trietanolamin analytiskt reagens, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08379.0250
1.08379.1000
1.08379.0250EA
521
SEK
1.08379.0250
1.08379.1000
Trietanolamin analytiskt reagens, Millipore®
Trietanolamin
Formel:
C₆H₁₅NO₃ MW: 149.19 g/mol Kokpunkt: 335.4 Smältpunkt: 21.6 Densitet: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 179 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002855 CAS nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |