1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Stabilization: Stabilised with copper
A12977.14 A12977.22 A12977.30
A12977.14EA 1025 SEK
A12977.14 A12977.22 A12977.30
1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
1-Iodohexadecane
Stabilized with copper
Formel: C₁₆H₃₃I
Kokpunkt: 206…207 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: 21…23 °C
Densitet: 1,121
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001089
CAS nummer: 544-77-4
EINECS: 208-879-4
UN: 3082
ADR: 9,III