Silver trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005
8.14325.0025
8.14325.0005EA
1510
SEK
8.14325.0005
8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Formel:
CAgF₃O₃S Smältpunkt: 356 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013226 CAS nummer: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 UN: 3260 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 356 °C |
Molar Mass | 256.94 g/mol |