Trifluoromethanesulphonic acid för syntes
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21166.0025
8.21166.0100
8.21166.1000
8.21166.0025EA
774
SEK
8.21166.0025
8.21166.0100
8.21166.1000
Trifluoromethanesulphonic acid för syntes
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel:
CHF₃O₃S Kokpunkt: 162 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 35 °C Densitet: 1,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007514 CAS nummer: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Molar Mass | 150.08 g/mol |
Boiling Point | 162 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (55 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|