Trifluoromethanesulphonic anhydride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18043.0050
8.18043.0002
8.18043.0050EA
3600
SEK
8.18043.0050
8.18043.0002
Trifluoromethanesulphonic anhydride för syntes, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₂F₆O₅S₂ Kokpunkt: 83 °C (1013 hPa) Densitet: 1,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000408 CAS nummer: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,I |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 282.12 g/mol |
Boiling Point | 82 - 83 °C |
Refractive Index | 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C2F6O5S2 |
Chemical Formula | (CF3SO2)2O |