Methyl trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18035.0010
8.18035.0010EA 2320 SEK
8.18035.0010
Methyl trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Kokpunkt: 95 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000409
CAS nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 164.1 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3228 (25 °C, 589 nm)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)