Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18129.1200
8.18129.1800
8.18129.1200EA
0
SEK
8.18129.1200
8.18129.1800
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₄H₉F₃O₃SSi Kokpunkt: 77 °C (1013 hPa) Densitet: 1,225 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000406 CAS nummer: 27607-77-8 EINECS: 248-565-4 UN: 2920 ADR: 8 (3),II Merck Index: 12,09849 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 222.26 g/mol |
Boiling Point | 35 - 37 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure | 4.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 38 °C DIN 51755 Part 1 |
Density | 1.23 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 405 °C DIN 51794 |