Trifluorättiksyra anhydrid, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML
91719-50ML
91719-10X1ML
91719-10MLEA
978
SEK
91719-10ML
91719-50ML
91719-10X1ML
Trifluorättiksyra anhydrid, Supelco®
Trifluorättiksyra anhydrid
Formel:
C₄F₆O₃ Kokpunkt: 39,4 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –65 °C Densitet: 1,487 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000416 CAS nummer: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |