Heptafluorosmörsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43443.0025 8.43443.0005
8.43443.0025EA 2070 SEK
8.43443.0025 8.43443.0005
Heptafluorosmörsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Heptafluorosmörsyra
Formel: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Kokpunkt: 121 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –17,5 °C
Densitet: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004171
CAS nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,III