Tiourea för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Thiocarbamide, Sulphourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18591.0500 8.18591.9025
8.18591.0500EA 784 SEK
8.18591.0500 8.18591.9025
Tiourea för syntes, Sigma-Aldrich®
Tiourea
Formel: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Smältpunkt: 174…177 °C
Densitet: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008067
CAS nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=d486c2cfadce9165dd80d7b3db69c03205af946d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 137 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 173 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.405 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 440 °C Dust
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material