EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) ≥99% analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
20301.186EA 470 SEK
20301.186 20301.290
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra) ≥99% analytiskt reagens
EDTA (Etylendiamintetraättiksyra)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Kokpunkt: 614 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 220 °C
Densitet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=94f3fdfd75aa7baf497558d76803ad329ef5207b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm