Citronsyra, vattenfri, pulver, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Varning
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
1.37002.5000
1.37002.9012
1.37002.9029
1.37002.1000
1.37002.5000EA
5825
SEK
1.37002.5000
1.37002.9012
1.37002.9029
1.37002.1000
Citronsyra, vattenfri, pulver, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Citronsyra
Formel:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Kokpunkt: 310 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 149…151 °C Densitet: 1,665 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011669 CAS nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |