Oxalsyra, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
8.16144.0050EA
923
SEK
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
Oxalsyra, vattenfri för syntes, Sigma-Aldrich®
Oxalsyra
Formel:
C₂H₂O₄ Kokpunkt: 365 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 99 - 100 °C Densitet: 1,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,06980 |
Specifikation testresultat
Solubility | 90 g/l (20 °C) |
Melting Point | 189 °C (decomposition) |
Molar Mass | 90.03 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 21.5 hPa (50 °C) |
Density | 1.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |