Azelaic acid ≥90%, Technical Grade för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20116.0100
8.20116.1000
8.20116.9050
8.20116.9025
8.20116.0100EA
419
SEK
8.20116.0100
8.20116.1000
8.20116.9050
8.20116.9025
Azelaic acid ≥90%, Technical Grade för syntes, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Formel:
C₉H₁₆O₄ MW: 188.22 g/mol Kokpunkt: 371 Smältpunkt: 106 Densitet: 1.0287 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 215 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004432 CAS nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 °C |
Molar Mass | 188.22 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 215 °C |
Density | 1.029 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.5 (1 g/l, H2O) |
Synonyms | Nonanedioic acid |
Hill Formula | C9H16O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)7COOH |