Glutarsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 809 SEK
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
Glutarsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Glutarsyra
Formel: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Kokpunkt: 302
Smältpunkt: 98
Densitet: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004410
CAS nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04486
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH