Bärnstenssyra
Leverantör: Molekula
Varning
Synonyms: 1,4-Butanedioic acid
27450488-5KG 27450488-1KG
MOLE27450488-5KGEA 0 SEK
MOLE27450488-5KG MOLE27450488-1KG
Bärnstenssyra
Bärnstenssyra
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Kokpunkt: 235
Smältpunkt: 182
Densitet: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 206
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002789
CAS nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM