Bärnstenssyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1,4-Butanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22260.0250
8.22260.1000
8.22260.9050
8.22260.0250EA
571
SEK
8.22260.0250
8.22260.1000
8.22260.9050
Bärnstenssyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Bärnstenssyra
Formel:
HOOCCH₂CH₂COOH MW: 118.09 g/mol Kokpunkt: 235 Smältpunkt: 182 Densitet: 1.56 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 206 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002789 CAS nummer: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 Merck Index: 13,08953 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 185 - 190 °C |
Molar Mass | 118.09 g/mol |
Bulk Density | 940 kg/m3 |
Boiling Point | 235 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 206 °C |
Density | 1.56 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 470 °C |