Malonsyra för syntes
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 315 SEK
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Malonsyra för syntes
Malonsyra
Formel: C₃H₄O₄
MW: 104.06 g/mol
Kokpunkt: 387
Smältpunkt: 136
Densitet: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 172
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002707
CAS nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732