Sebacinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 316 SEK
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
Sebacinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Sebacinsyra
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokpunkt: 374 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 127…131 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 221 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004440
CAS nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH