Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Merkaptoättiksyra
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22336.0250 8.22336.1000
8.22336.0250EA 653 SEK
8.22336.0250 8.22336.1000
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) för syntes, Sigma-Aldrich®
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)
Formel: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Kokpunkt: 96 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –16,5 °C
Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 130 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004876
CAS nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=d9eef623bc8fbe6f1b2c60e87ea58f6f0ef1f8fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 131.5 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)