Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Merkaptoättiksyra
MQ100
1.00700.0100 1.00700.1000
1.00700.0100EA 1530 SEK
1.00700.0100 1.00700.1000
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)
Formel: HSCH₂COOH
MW: 92.12 g/mol
Kokpunkt: 96
Smältpunkt: –16.5 °C
Densitet: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 130 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004876
CAS nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -16.5 °C
Molar Mass 92.11 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 126 °C
Density 1.325 g/cm3 (20 °C)
pH 1.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material