Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Merkaptoättiksyra
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00700.0100
1.00700.1000
1.00700.0100EA
1530
SEK
1.00700.0100
1.00700.1000
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra) Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)
Formel:
HSCH₂COOH Kokpunkt: 96 °C (1013 hPa) Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 130 °C (closed cup) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004876 CAS nummer: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8,II Merck Index: 13,09410 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -16.5 °C |
Molar Mass | 92.11 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure | 0.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 126 °C |
Density | 1.325 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |