Glykolsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04104.0100
8.04104.0250
8.04104.1000
8.04104.0100EA
784
SEK
8.04104.0100
8.04104.0250
8.04104.1000
Glykolsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Glykolsyra
Formel:
C₂H₄O₃ Kokpunkt: 266 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 79…80 °C Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: >300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS nummer: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,04511 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 76 - 80 °C |
Molar Mass | 76.05 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 100 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 10.8 hPa (80 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.49 g/cm3 (25 °C) |
pH | 2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |