L-Metionin
Leverantör: MP Biomedicals
02102291.1 02102291.5 0210229101 02102291.3
ICNA02102291.1EA 1025 SEK
ICNA02102291.1 ICNA02102291.5 ICNA0210229101 ICNA02102291.3
L-Metionin
L-Metionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Kokpunkt: 278 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 136 °C
Densitet: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00063097
CAS nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004