Aminokapronsyra
Leverantör: Roth Carl
|
Varning
|
Synonyms:
6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
3113.1
3113.2
ROTH3113.1EA
0
SEK
ROTH3113.1
ROTH3113.2
Aminokapronsyra
Aminokapronsyra
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Kokpunkt: 257 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 127 °C Flampunkt: 207 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008238 CAS nummer: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 13,00431 |