Aminokapronsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00145.0005
8.00145.0250
8.00145.1000
8.00145.5000
8.00145.9010
8.00145.0005EA
308
SEK
8.00145.0005
8.00145.0250
8.00145.1000
8.00145.5000
8.00145.9010
Aminokapronsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Aminokapronsyra
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131.17 g/mol Kokpunkt: 257 Smältpunkt: 127 Flampunkt: 207 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008238 CAS nummer: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 13,00431 |
Specifikation testresultat
Solubility | 800 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 131.17 g/mol |
Flash Point | 207 - 209 °C |
pH | 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |