4-Aminobutyric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00302.0100
8.00302.9025
8.00302.0100EA
869
SEK
8.00302.0100
8.00302.9025
4-Aminobutyric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyric acid
Formel:
C₄H₉NO₂ Kokpunkt: 248 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 202 °C Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008226 CAS nummer: 56-12-2 EINECS: 200-258-6 Merck Index: 13,00429 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 200 - 202 °C |
Molar Mass | 103.12 g/mol |