Kvicksilver(II)acetat ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04410.0050 1.04410.0250
1.04410.0050EA 1940 SEK
1.04410.0050 1.04410.0250
Kvicksilver(II)acetat ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Kvicksilver(II)acetat
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Smältpunkt: 178…180 °C
Densitet: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012165
CAS nummer: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05898
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 180 °C (decomposition)
Molar Mass 318.68 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 3.27 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials