Silver(I)acetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 1060 SEK
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Silver(I)acetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Silver(I)acetat
Formel: C₂H₃AgO₂
MW: 166,91 g/mol
Smältpunkt: 2000 °C
Densitet: 3,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012446
CAS nummer: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08648
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)