Natriumformiat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Formic acid sodium salt
MQ300
1.06443.0500
1.06443.9050
1.06443.5000
1.06443.0500EA
1640
SEK
1.06443.0500
1.06443.9050
1.06443.5000
Natriumformiat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na MW: 68.01 g/mol Smältpunkt: 257.31 Densitet: 1.919 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013101 CAS nummer: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Specifikation testresultat
Solubility | 550 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C |
Molar Mass | 635 kg/m3 |
Density | 1.92 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |