Natriumacetat
Leverantör: Cayman Chemical
400037-100 400037-500
CAYM400037-100EA 350 SEK
CAYM400037-100 CAYM400037-500
Natriumacetat
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Kokpunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 324 °C
Densitet: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >250 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711