Sodium butyrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20236.0250 8.20236.1000
8.20236.0250EA 1740 SEK
8.20236.0250 8.20236.1000
Sodium butyrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium butyrate
Formel: C₄H₇NaO₂
Smältpunkt: 244 °C
Densitet: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002816
CAS nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol