Stearinsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
10011298-500 10011298-1 10011298-5 10011298-10
CAYM10011298-500EA 350 SEK
CAYM10011298-500 CAYM10011298-1 CAYM10011298-5 CAYM10011298-10
Stearinsyra
Stearinsyra
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Kokpunkt: 361 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 67 °C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 196 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002752
CAS nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=97afd2e6acc057efd3bae231cf113054201b26fb&prid=web&clid=SAPDAM