Laurinsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Varning
10006626-100 10006626-25 10006626-250 10006626-50
CAYM10006626-100EA 915 SEK
CAYM10006626-100 CAYM10006626-25 CAYM10006626-250 CAYM10006626-50
Laurinsyra
Laurinsyra
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Kokpunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42…45 °C
Densitet: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002736
CAS nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1
Merck Index: 13,05400