Triethyl citrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 393 SEK
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethyl citrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Triethyl citrate
Formel: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276.29 g/mol
Kokpunkt: 294
Smältpunkt: –55 °C
Densitet: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 150
MDL Number: MFCD00009201
CAS nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)